Learn More
5-Acetamido-2-aminobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11337656
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11337656 25 g 25g
11327656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11337656 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11256.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 50670-83-2 | C9H10N2O3 | 194.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50670-83-2
Formula molecolare C9H10N2O3
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Numero MDL MFCD00060120
InChI Key GSOHXJQXAKNJES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-acetamidoanthranilic acid, 2-amino-5-acetamidobenzoic acid, benzoic acid, 5-acetylamino-2-amino, 5-acetylamino-2-aminobenzoic acid, 5-acetamino-2-aminobenzoic acid, 5-acetamidoanthranilicacid, acmc-209kp2, 5-acetylaminoanthanilic acid, 5-acetamido-2-aminobenzoicacid, 2-amino-5-acetaminobenzoic acid
PubChem CID 170890
IUPAC Name 5-acetamido-2-aminobenzoic acid
SMILES CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Acetamido-2-aminobenzoic acid
Punto di fusione ∽230°C (decomposition)
Quantità 25 g
Beilstein 2726882
Peso formulazione 194.19
Percent Purity 97%