Learn More
5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone, Mikromol™
Codice prodotto. 30051537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051537 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051537 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0128.580025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone
CAS 7298-67-1
Nomi componenti o analita 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H11 N O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C10H11NO3/c1-6(12)9-5-8(11-7(2)13)3-4-10(9)14/h3-5,14H,1-2H3,(H,11,13)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
IUPAC Name N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 193.2
Quantità 25 mg
Peso formulazione 193.0739 g/mol