Learn More
5-Acetyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11479756
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
10 g
Dimensione della confezione:
0.50g
10g
Codice prodotto. 11479756
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20265.02
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90843-31-5
Formula molecolare C10H10O2
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Numero MDL MFCD00068033
InChI Key MMVUJVASBDVNGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-acetyl-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-acetyl-2,3-dihydrobenzofuran, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl ethan-1-one, 1-2,3-dihydro-benzofuran-5-yl-ethanone, 1-2,3-dihydro-5-benzofuranyl ethanone, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethan-1-one, 5-acetyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
PubChem CID 145220
IUPAC Name 1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Acetyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Punto di fusione 56°C to 59°C
Punti di ebollizione 120°C to 121°C (15 mmHg)
Quantità 0.5 g
Beilstein 131198
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 97%