Learn More
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole, 99%
Codice prodotto. 11434774
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11434774 25 g 25g
11424774 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11434774 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13741.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 38205-60-6 | C7H9NOS | 155.215 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38205-60-6
Formula molecolare C7H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 155.215
Numero MDL MFCD00005331
InChI Key BLQOKWQUTLNKON-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-acetyl-2,4-dimethylthiazole, 2,4-dimethyl-5-acetylthiazole, 1-2,4-dimethylthiazol-5-yl ethanone, 1-2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, unii-pd36fu2wgy, ethanone, 1-2,4-dimethyl-5-thiazolyl, 1-2,4-dimethyl-5-thiazolyl ethanone, pd36fu2wgy, 2,4-dimethyl-5-thiazoyl methyl ketone, ketone, 2,4-dimethyl-5-thiazolyl methyl
PubChem CID 520888
IUPAC Name 1-(2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanone
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole
Densità 1.15
Punti di ebollizione 230°C
Punto d'infiammabilità 104°C (219°F)
Indice di rifrazione 1.543
Quantità 25 g
Beilstein 120560
Peso formulazione 155.22
Percent Purity 99%