Learn More
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole, 97+%
Codice prodotto. 11397226
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397226 25 g 25g
11387226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397226 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09108.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 30748-47-1 | C6H8N2OS | 156.203 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30748-47-1
Formula molecolare C6H8N2OS
Molecular Weight (g/mol) 156.203
Numero MDL MFCD00051952
InChI Key PKUKCASRNJIQNU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-methyl-5-acetylthiazole, 1-2-amino-4-methylthiazol-5-yl ethanone, 1-2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-acetyl-2-amino-4-methylthiazole, 1-2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one, 1-2-amino-4-methyl-thiazol-5-yl-ethanone, 5-acetyl-2-amino-4-methyl-1,3-thiazole, ethanone, 1-2-amino-4-methyl-5-thiazolyl, 1-2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 5-acetyl-4-methyl-2-thiazolamine
PubChem CID 720882
IUPAC Name 1-(2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanone
SMILES CC1=C(SC(=N1)N)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole
Punto di fusione ∽268°C (decomposition)
Quantità 25 g
Beilstein 127111
Peso formulazione 156.21
Percent Purity ≥97%