Learn More
5-Acetyl-2-hydroxybenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10535754
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10535754 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10535754 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01472EE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 40187-51-7
Formula molecolare C9H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 179.175
InChI Key LWAQTCWTCCNHJR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-acetylsalicylamide, benzamide, 5-acetyl-2-hydroxy, 5-acetyl-2-hydroxy-benzamide, 5-acetyl salicylamide, acmc-1alb7, dsstox_cid_31525, dsstox_rid_97410, dsstox_gsid_57736, 4-10-00-03635 beilstein handbook reference
PubChem CID 198212
IUPAC Name 5-acetyl-2-hydroxybenzamide
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Acetyl-2-hydroxybenzamide
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 50 g
Peso formulazione 179.17