Learn More
5-Acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10768423
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10768423 1 g 1g
10239352 250 mg 250mg
10002314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10768423 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01240DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 4565-29-1
Formula molecolare C7H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 154.183
InChI Key ISGDPVVLVWQENT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-acetyl-5-formylthiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-acetyl
PubChem CID 2794713
IUPAC Name 5-acetylthiophene-2-carbaldehyde
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Acetyl-2-thiophenecarbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 154.19
Percent Purity 97%