Learn More
5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, Mikromol™
Codice prodotto. 17921296
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17921296 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17921296 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1468.020025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
CAS 31127-80-7
Nomi componenti o analita 5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H20 I3 N3 O7
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide, 5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, 5-Acetylamino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophthalamide, 5-Acetamido-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-isophthalamide, Iohexol impurity A (EP), Iohexol Related Compound A (USP), Iohexol Related Compound A, Iohexol Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C16H20I3N3O7/c1-6(25)22-14-12(18)9(15(28)20-2-7(26)4-23)11(17)10(13(14)19)16(29)21-3-8(27)5-24/h7-8,23-24,26-27H,2-5H2,1H3,(H,20,28)(H,21,29)(H,22,25)
SMILES CC(=O)Nc1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I
IUPAC Name 5-acetamido-1-N,3-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
Molecular Weight (g/mol) 747.06
Quantità 25 mg
Peso formulazione 746.8435 g/mol