Learn More
Alfa Aesar™ 5-Acetylsalicylamide, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ A18303.06
Dettagli aggiuntivi : CAS : 40187-51-7 Peso : 0.00500kg
Quantità 5g
Codice prodotto. 11403857
  • 20.39€ / 5g
Spedizione stimata
21-04-2021
Identificatori chimici
40187-51-7
179.175
LWAQTCWTCCNHJR-UHFFFAOYSA-N
198212
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)N
C9H9NO3
MFCD00049222
5-acetylsalicylamide, benzamide, 5-acetyl-2-hydroxy, 5-acetyl-2-hydroxy-benzamide, 5-acetyl salicylamide, acmc-1alb7, dsstox_cid_31525, dsstox_rid_97410, dsstox_gsid_57736, 4-10-00-03635 beilstein handbook reference
5-acetyl-2-hydroxybenzamide
Specifica
5-Acetylsalicylamide
5g
C9H9NO3
5-acetylsalicylamide, benzamide, 5-acetyl-2-hydroxy, 5-acetyl-2-hydroxy-benzamide, 5-acetyl salicylamide, acmc-1alb7, dsstox_cid_31525, dsstox_rid_97410, dsstox_gsid_57736, 4-10-00-03635 beilstein handbook reference
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)N
179.175
179.18
220°C to 222°C
40187-51-7
MFCD00049222
LWAQTCWTCCNHJR-UHFFFAOYSA-N
5-acetyl-2-hydroxybenzamide
198212
98%
Videos
SDS Documenti