Learn More
5-Acetylsalicylamide, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 5-Acetylsalicylamide |
| CAS | 40187-51-7 |
| Formula molecolare | C9H9NO3 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 5-Acetyl-2-hydroxybenzamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9NO3/c1-5(11)6-2-3-8(12)7(4-6)9(10)13/h2-4,12H,1H3,(H2,10,13) |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)N |
| IUPAC Name | 5-acetyl-2-hydroxybenzamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 179.17 |
| Peso formulazione | 179.0582 |