Learn More
5-Acetylsalicylamide, TRC
Codice prodotto. 30318189
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318189 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318189 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA187945100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Acetylsalicylamide
CAS 40187-51-7
Formula molecolare C9H9NO3
Quantità 100 g
Sinonimo 5-Acetyl-2-hydroxybenzamide
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO3/c1-5(11)6-2-3-8(12)7(4-6)9(10)13/h2-4,12H,1H3,(H2,10,13)
SMILES CC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)N
IUPAC Name 5-acetyl-2-hydroxybenzamide
Molecular Weight (g/mol) 179.17
Peso formulazione 179.0582