Learn More
5-Acetylsalicylic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30324635
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324635 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324635 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA18775510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Acetylsalicylic Acid Methyl Ester
CAS 16475-90-4
Formula molecolare C10H10O4
Quantità 10 g
Sinonimo 5-Acetyl-2-hydroxy-benzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-5-acetylbenzoate, Methyl 3-Acetyl-6-hydroxybenzoate, Methyl 5-Acetyl-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-Acetylsalicylate, NSC 67867
InChI Formula InChI=1S/C10H10O4/c1-6(11)7-3-4-9(12)8(5-7)10(13)14-2/h3-5,12H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cc(ccc1O)C(=O)C
IUPAC Name methyl 5-acetyl-2-hydroxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Peso formulazione 194.0579