Learn More
5-Acetylthiophene-2-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 25 g |
Peso formulazione | 151.19 |
Percent Purity | 97% |