Learn More
5-Acetylthiophene-2-carbonitrile, 97%
Codice prodotto. 11455103
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11455103 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11455103 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12765.88
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 88653-55-8 | C7H5NOS | 151.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
CAS 88653-55-8
Punto di fusione 76°C to 80°C
Punti di ebollizione 95°C to 97°C (0.5 mmHg)
Formula molecolare C7H5NOS
Numero MDL MFCD00052314
Quantità 2.5 g
Numero UN UN3439
Beilstein 1306961
Sinonimo 2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101
InChI Key VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N
IUPAC Name 5-acetylthiophene-2-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 151.18
PubChem CID 2747565
Peso formulazione 151.19
Percent Purity 97%