Learn More
5-Acetylthiophene-2-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10612665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10612665 5 g Amber Glass Bottle 5g
10556423 10 g Amber Glass Bottle 10g
10236004 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10612665 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00354DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 88653-55-8
Formula molecolare C7H5NOS
Molecular Weight (g/mol) 151.183
InChI Key VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101, acmc-20ao65, 2-cyano-5-acetyl-thiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbonitrile, 5-ethanoylthiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-acetyl-7ci,9ci
PubChem CID 2747565
IUPAC Name 5-acetylthiophene-2-carbonitrile
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 151.19
Percent Purity 97%