Learn More
5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid, 98+%
Codice prodotto. 11393157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393157 5 g 5g
11303167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11393157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13588.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4066-41-5 | C7H6O3S | 170.182 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4066-41-5
Formula molecolare C7H6O3S
Molecular Weight (g/mol) 170.182
Numero MDL MFCD00055512
InChI Key LIKIMWYKJUFVJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-acetyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-acetyltiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-acetyl, 5-acetyl-2-thenoic acid, acmc-1ae0g, 5-carboxy-2-acetylthiophene, 5-acetylthiophene-2-carboxylicacid, 5-acetyl-thiophen-2-carboxylic acid, 5-acetyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-acetyl-2-thiophene-carboxylic acid
PubChem CID 3742727
IUPAC Name 5-acetylthiophene-2-carboxylic acid
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid
Punto di fusione 208°C to 212°C
Quantità 5 g
Beilstein 128897
Peso formulazione 170.19
Percent Purity ≥98%