Learn More
5-Acetylvaleric acid, 90+%, technical
Codice prodotto. 13498668 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13498668 100 g 100g
13478668 5 g 5g
13488668 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13498668 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449531000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3128-07-2 | C7H10O3 | 144.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3128-07-2
Formula molecolare C7H10O3
Molecular Weight (g/mol) 144.17
InChI Key IZOQMUVIDMLRDC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-acetylvaleric acid, heptanoic acid, 6-oxo, 5-aceto valeric acid, 6-oxo-heptanoic acid, unii-4u902i8qzo, 5-acetylvalericacid, 6-oxoenanthic acid, 6-ketoheptanoic acid, 5-acetylpentanoic acid, #
PubChem CID 98810
IUPAC Name 6-oxoheptanoic acid
SMILES CC(=O)CCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Acetylvaleric acid
Punto di fusione 35°C to 37°C
Punti di ebollizione 138°C to 140°C (1.5 mmHg)
Intervallo percentuale saggio 90% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C(O)(CH2)4CO2H
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 144.17
Percent Purity 90+%
Grado Caratteristiche
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Acetylvaleric acid