Learn More
5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10797913 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10797913 10 g Bottiglia in vetro 10g
10725233 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10797913 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 379360100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 22934-51-6 | C11H12O3 | 192.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22934-51-6
Formula molecolare C11H12O3
Molecular Weight (g/mol) 192.21
Numero MDL MFCD06408022
InChI Key FDHXEIOBIOVBEN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 5-allyl-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propenyl, benzaldehyde,2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propen-1-yl, 2-hydroxy-3-methoxy-5-prop-2-en-1-yl benzaldehyde, formyl eugenol, acmc-209fzq, 2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propenyl benzaldehyde, 3-methoxy-2-oxidanyl-5-prop-2-enyl-benzaldehyde
PubChem CID 1713887
IUPAC Name 2-hydroxy-3-methoxy-5-prop-2-enylbenzaldehyde
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)CC=C)C=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 48.0°C to 52.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 192.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder