Learn More
5-Allylidene-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulene (Stabilized with Hydroquinone), TRC
Codice prodotto. 30324504
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324504 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324504 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA55260010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Allylidene-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulene
CAS 24755-73-5
Formula molecolare C18 H16
Quantità 10 mg
Sinonimo 10,11-Dihydro-5-(2-propenylidene)-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 5-Allylidene-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 10,11-Dihydro-5-(2-propen-1-ylidene)-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene
InChI Formula InChI=1S/C18H16/c1-2-7-18-16-10-5-3-8-14(16)12-13-15-9-4-6-11-17(15)18/h2-11H,1,12-13H2
SMILES C=CC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC Name 11-prop-2-enylidene-5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulene
Molecular Weight (g/mol) 232.32
Peso formulazione 232.1252