Learn More
5-Amino-1,2,3-thiadiazole, TRC
Codice prodotto. 30318932
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318932 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318932 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA630295250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-1,2,3-thiadiazole
CAS 4100-41-8
Formula molecolare C2 H3 N3 S
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C2H3N3S/c3-2-1-4-5-6-2/h1H,3H2
SMILES Nc1cnns1
IUPAC Name thiadiazol-5-amine
Molecular Weight (g/mol) 101.13
Peso formulazione 101.0048