Learn More
5-Amino-1,2,4-thiadiazole, 97%
Codice prodotto. 15284784 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15284784
Marca: Thermo Scientific Acros 449870050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7552-07-0 | C2H3N3S | 101.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7552-07-0
Formula molecolare C2H3N3S
Molecular Weight (g/mol) 101.13
InChI Key VJHTZTZXOKVQRN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazol-5-ylamine, 1,2,4-thiadiazole-5-ylamine, 1,2,4-thiadiazole, 5-amino, pubchem11136, acmc-1blyp, 1,2,4-thiadiazole-5-amine, 1,4-thiadiazole, 5-amino, 2-amino-1,3,5-thiadiazole, 5-imino-1,2,4-thiadiazole
PubChem CID 290274
IUPAC Name 1,2,4-thiadiazol-5-amine
SMILES C1=NSC(=N1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-1, 2, 4-thiadiazole
Punti di ebollizione 112.0°C to 121.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 101.13
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Amino-1,2,4-thiadiazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.