Learn More
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 98%
Codice prodotto. 10532941 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10532941 50 g Bottiglia in vetro 50g
10476990 25 g Bottiglia in vetro 25g
10607322 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10532941 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 155970500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2349-67-9 | C2H3N3S2 | 133.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2349-67-9
Formula molecolare C2H3N3S2
Molecular Weight (g/mol) 133.2
Numero MDL MFCD00003108
InChI Key GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, usaf pd-25, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-amino, unii-b1heg7v21s, 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 2-amino-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 2-thiol-5-amino-1,3,4-thiadiazole, ccris 6893, 2-mercapto-5-amino-1,3,4-thiadiazole
PubChem CID 2723847
IUPAC Name 5-amino-3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione
SMILES C1(=NNC(=S)S1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-1, 3, 4-thiadiazole-2-thiol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 231°C to 236°C
Colore Cream to Yellow or White
Perdita all'essiccatura 1% max. (110°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 g
Beilstein 27, 674
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh,soluble in dmf
Peso formulazione 133.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder