Learn More
5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 97%
Codice prodotto. 11392339
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392339 5 g 5g
11382339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392339 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27287.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 51516-68-8 | C10H7ClN4 | 218.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51516-68-8
Formula molecolare C10H7ClN4
Molecular Weight (g/mol) 218.64
Numero MDL MFCD00128298
InChI Key VRKRSWGTAMOYEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-1-3-chlorophenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-3-chlorophenyl pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-3-chlorophenyl-1h-pyrazole-, 5-amino-1-3-chloro-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonit, 1h-pyrazole-4-carbonitrile,5-amino-1-3-chlorophenyl, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-3-chlorophenyl
PubChem CID 734496
IUPAC Name 5-amino-1-(3-chlorophenyl)pyrazole-4-carbonitrile
SMILES NC1=C(C=NN1C1=CC=CC(Cl)=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Punto di fusione 183°C to 187°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 218.65
Percent Purity 97%