Learn More
5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole, 98%
Codice prodotto. 11459853
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11459853 25 g 25g
11439853 1 g 1g
11449853 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11459853 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12980.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3524-32-1 | C5H9N3 | 111.148 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3524-32-1
Formula molecolare C5H9N3
Molecular Weight (g/mol) 111.148
Numero MDL MFCD00051651
InChI Key ZFDGMMZLXSFNFU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-1,3-dimethylpyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5yl-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl, 3-amino-2,5-dimethyl-2h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1,3-dimethyl pyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-amine, 5-amino-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-aminopyrazole
PubChem CID 520721
IUPAC Name 2,5-dimethylpyrazol-3-amine
SMILES CC1=NN(C(=C1)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Punto di fusione 72°C to 77°C
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Quantità 25 g
Beilstein 113420
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 111.14
Percent Purity 98%