Learn More
5-Amino-1-methyl-1H-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10309747 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10309747 1 g Bottiglia in vetro 1g
10760540 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10309747 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429520010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 50593-24-3
Formula molecolare C8H9N3
Molecular Weight (g/mol) 147.18
Numero MDL MFCD03305455
InChI Key PYOFNPHTKBSXOM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-indazol-5-amine, 5-amino-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-1h-indazol-5-ylamine, 1h-indazol-5-amine, 1-methyl, 5-amino-1-methylindazole, 1-methyl-1h-indazole-5-amine, pubchem20587, 1-methyl-5-aminoindazol, 1-methyl-5-indazolamine, 1-methyl-5-aminoindazole
PubChem CID 2768032
IUPAC Name 1-methylindazol-5-amine
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)N)C=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-1-methyl-1H-indazole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 152.0°C to 154.0°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Amino-1-methyl-1H-indazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.