Learn More
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10684005
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10684005 1 g Amber Glass Bottle 1g
10430584 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10684005 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MO07848DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 62564-90-3
Formula molecolare C5H7N3O
Molecular Weight (g/mol) 125.131
Numero MDL MFCD08690324
InChI Key NDGIYFSWJGZTRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl-9ci
PubChem CID 12332515
IUPAC Name 5-amino-1-methylpyrazole-4-carbaldehyde
SMILES CN1C(=C(C=N1)C=O)N
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 125.13
Percent Purity 97%