Learn More
5-Amino-1-methyl-2-oxoindoline, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Amino-1-methyl-2-oxoindoline |
| CAS min. % | 89.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 162.19 |
| Percent Purity | 90% |