Learn More
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole, 97%
Codice prodotto. 11422408
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11422408 5 g 5g
11412408 1 g 1g
11432408 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11422408 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15754.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10199-50-5 | C10H11N3 | 173.219 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10199-50-5
Formula molecolare C10H11N3
Molecular Weight (g/mol) 173.219
Numero MDL MFCD00067874
InChI Key KCYRMURRLLYLPU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1-methyl-3-phenylpyrazole, 5-amino-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-ylamine, acmc-1bxci, maybridge1_004465, 1-methyl-3-phenyl-5-pyrazolamine, 1-methyl-3-phenyl-pyrazol-5-amine, 2-methyl-5-phenyl-pyrazol-3-amine
PubChem CID 517779
IUPAC Name 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-amine
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Punto di fusione 124°C to 130°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Beilstein 743807
Peso formulazione 173.22
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals or Powder or Crystalline Powder