Learn More
5-Amino-1-pentanol, TRC
Codice prodotto. 30133444
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30133444 100 g 100g
30010702 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133444 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA618975100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2508-29-4
Formula molecolare C5H13NO
Molecular Weight (g/mol) 103.16
Sinonimo 1-Amino-5-hydroxypentane, 1-Amino-5-pentanol, 5-Aminopentanol, 5-Hydroxy-1-pentanamine, 5-Hydroxypentylamine, Pentanolamine;
IUPAC Name 5-aminopentan-1-ol
SMILES NCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-1-pentanol
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C5H13NO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
Peso formulazione 103.0997