Learn More
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide, Mikromol™
Codice prodotto. 30463309
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30463309 4 x 25 mg -
30049196 100 mg 100mg
30050451 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30463309 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1289.0200254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide
CAS 360-97-4
Nomi componenti o analita 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H6 N4 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Dacarbazine Imp. B (EP), Dacarbazine USP Related Compound A, Dacarbazine USP RC A, 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide, 4-Amino-5-carbamoylimidazole, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide, 4-Carbamoyl-5-aminoimidazole, 4-Carboxamido-5-aminoimidazole, 5-Amino-4-carbamoylimidazole, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide, AIC, AICA, Ba 2756, NSC 7784, Temozolomide Imp A (EP), Dacarbazine Related Compound A, Dacarbazine Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C4H6N4O/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8)
Tipo di soluzione Neat
SMILES NC(=O)c1nc[nH]c1N
IUPAC Name 5-amino-1H-imidazole-4-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 126.12
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 126.0542 g/mol