Learn More
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid, 95%
Codice prodotto. 11439717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11439717 250 g 250g
11419717 10 g 10g
11429717 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11439717 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22178.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 35453-19-1 | C8H4I3NO4 | 558.836 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35453-19-1
Formula molecolare C8H4I3NO4
Molecular Weight (g/mol) 558.836
Numero MDL MFCD00190167
InChI Key JEZJSNULLBSYHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid, unii-a17g990rt0, 5-amino-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino-2,4,6-iodoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo, 5-amino-2,4,6-triiodoisophthalicacid, isophthalic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo, acmc-209ih0, ksc224s6b, aronis25361
PubChem CID 3015783
IUPAC Name 5-amino-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxylic acid
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1I)N)I)C(=O)O)I)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Punto di fusione 265°C to 270°C
Quantità 250 g
Sensibilità Light and moisture sensitive
Peso formulazione 558.84
Percent Purity 95%