Learn More
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic Acid, TRC
Codice prodotto. 30338692
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338692 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338692 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6308105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic Acid
CAS 35453-19-1
Formula molecolare C8 H4 I3 N O4
Quantità 5 g
Sinonimo 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo-, Isophthalic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo- (6CI), 5-Amino-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2,4,6-Triiodo-5-aminoisophthalic acid, 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid, 5-Amino-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxylic acid
InChI Formula InChI=1S/C8H4I3NO4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)5(11)2(3)8(15)16/h12H2,(H,13,14)(H,15,16)
SMILES Nc1c(I)c(C(=O)O)c(I)c(C(=O)O)c1I
IUPAC Name 5-amino-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 558.84
Peso formulazione 558.7274