Learn More
5-Amino-2,4-dichloropyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30313634
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313634 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313634 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6047201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Materiale o nome chimico 5-Amino-2,4-dichloropyrimidine
CAS 5177-27-5
Formula molecolare C4H3Cl2N3
Quantità 1 g
Sinonimo 2,4-Dichloro-5-pyrimidinamine, NSC 86381
InChI Formula InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H,7H2
SMILES Nc1cnc(Cl)nc1Cl
IUPAC Name 2,4-dichloropyrimidin-5-amine
Molecular Weight (g/mol) 163.99
Peso formulazione 162.9704
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.