Learn More
5-Amino-2-bromobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30309298
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309298 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30309298 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA60249010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-bromobenzoic Acid
CAS 2840-02-0
Formula molecolare C7H6NO2Br
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(Br)c(c1)C(=O)O
IUPAC Name 5-amino-2-bromobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 216.03
Peso formulazione 214.9582