Learn More
5-Amino-2-bromobenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Amino-2-bromobenzoic Acid |
| CAS | 2840-02-0 |
| Formula molecolare | C7H6NO2Br |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(Br)c(c1)C(=O)O |
| IUPAC Name | 5-amino-2-bromobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 216.03 |
| Peso formulazione | 214.9582 |