Learn More
5-Amino-2-chlorobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15462142 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15462142 100 g 100g
15452142 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15462142 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 335251000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
May develop some turbidity or precipitate may partially crystallize
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-54-3
Formula molecolare C7H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 171.58
Numero MDL MFCD00007845
InChI Key GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2-chloro, 3-amino-6-chlorobenzoic acid, 5-amino-2-chloro-benzoic acid, 5-amino-2-chlorobenzoicacid, 3-carboxy-4-chloroaniline, 5-amino-2-chloro benzoic acid, zlchem 462, pubchem4654, acmc-209r1l
PubChem CID 37879
IUPAC Name 5-amino-2-chlorobenzoic acid
SMILES NC1=CC=C(Cl)C(=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Punto di fusione 184.0°C to 188.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 100 g
Peso formulazione 171.58
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.