Learn More
5-Amino-2-chlorobenzoic acid, 98+%
Codice prodotto. 11383556
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11383556 100 g 100g
11373556 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11383556 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14501.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 89-54-3 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-54-3
Formula molecolare C7H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 171.58
Numero MDL MFCD00007845
InChI Key GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2-chloro, 3-amino-6-chlorobenzoic acid, 5-amino-2-chloro-benzoic acid, 5-amino-2-chlorobenzoicacid, 3-carboxy-4-chloroaniline, 5-amino-2-chloro benzoic acid, zlchem 462, pubchem4654, acmc-209r1l
PubChem CID 37879
IUPAC Name 5-amino-2-chlorobenzoic acid
SMILES NC1=CC=C(Cl)C(=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Punto di fusione ∽185°C (decomposition)
Densità 1.5
Quantità 100 g
Beilstein 2090422
Peso formulazione 171.58
Percent Purity ≥98%