Learn More
5-Amino-2-chlorobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30315665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315665 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315665 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6040951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-chlorobenzoic Acid
CAS 89-54-3
Formula molecolare C7H6ClNO2
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Chloro-5-aminobenzoic Acid, 3-Amino-6-chlorobenzoic Acid, 5-Amino-2-chlorobenzoic Acid, NSC 25172
InChI Formula InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(Cl)c(c1)C(=O)O
IUPAC Name 5-amino-2-chlorobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 171.58
Peso formulazione 171.0087