Learn More
5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride, 99%
Codice prodotto. 10753631 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10753631 100 g Bottiglia in vetro 100g
10686324 5 g Bottiglia in vetro 5g
10284220 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10753631 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 103371000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 320-51-4 | C7H5ClF3N | 195.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 320-51-4
Formula molecolare C7H5ClF3N
Molecular Weight (g/mol) 195.57
Numero MDL MFCD00007846
InChI Key ASPDJZINBYYZRU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-chlorobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine, 2-chloro-5-aminobenzotrifluoride, acbt, benzenamine, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 2-chloro-5-aminebenzotrifluoride, 4-chloro-3-trifluoromethyl-phenylamine, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenamine
PubChem CID 67574
ChEBI CHEBI:59245
IUPAC Name 4-chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(F)(F)F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 34.0°C to 38.0°C
Colore Orange or Pink to White
Punti di ebollizione 85.0°C (3.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 134°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H3(Cl)CF3
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible
Peso formulazione 195.57
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.