Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Amino-2-chloropyrimidine |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 160°C |
| Colore | Yellow to Brown |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 5-amino-2-chloropyrimidine, 2-chloro-pyrimidin-5-ylamine, 2-chloro-5-aminopyrimidine, 5-pyrimidinamine, 2-chloro, 2-chloropyrimidine-5-ylamine, pubchem6963, acmc-1axfh, 2-chloropyrimidin-5-ylamine, 5-pyrimidinamine,2-chloro, 5-amino-2-chloro pyrimidine |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 5-Amino-2-chloropyrimidine
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.