Learn More
5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2 |
| Peso formulazione | 186.0405 |