Learn More
5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride, TRC
Codice prodotto. 30323581
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323581 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30323581 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6036301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride
CAS 654-70-6
Formula molecolare C8 H5 F3 N2
Quantità 1 g
Sinonimo 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride
InChI Formula InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2
SMILES Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC Name 4-amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 186.13
Peso formulazione 186.0405