Learn More
5-Amino-2-hydroxymethylphenylboronic Acid Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Amino-2-hydroxymethylphenylboronic Acid Hydrochloride |
| CAS | 117098-93-8 |
| Formula molecolare | C7H8BNO2 . HCl |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 6-Amino-1,3-dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole Hydrochloride, 1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-6-amine Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8BNO2.ClH/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)7(5)3-6;/h1-3,10H,4,9H2;1H |
| SMILES | Cl.Nc1ccc2COB(O)c2c1 |
| IUPAC Name | 1-hydroxy-3H-2,1-benzoxaborol-6-amine;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 185.42 |
| Peso formulazione | 185.0415 |