Learn More
5-Amino-2-hydroxypyridine, 97%
Codice prodotto. 11347549
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11347549 5 g 5g
11337549 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11347549 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27961.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 33630-94-3 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33630-94-3
Formula molecolare C5H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 110.12
Numero MDL MFCD03427652
InChI Key CHYPHWOOCGECMN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-2-hydroxypyridine, 5-aminopyridin-2-ol, 5-aminopyridin-2 1h-one, 3-amino-6-hydroxypyridine, 5-amino-2-pyridone, 5-amino-2-pyridinol, 2-hydroxy-5-aminopyridine, 2 1h-pyridinone, 5-amino, 5-amino-2 1h-pyridone
PubChem CID 818256
IUPAC Name 5-amino-1H-pyridin-2-one
SMILES NC1=CCC(=O)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-hydroxypyridine
Punto di fusione ∽180°C (decomposition)
Quantità 5 g
Peso formulazione 110.12
Percent Purity 97%