Learn More
5-Amino-2-mercaptobenzimidazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Amino-2-mercaptobenzimidazole |
| CAS | 2818-66-8 |
| Formula molecolare | C7H7N3S |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc2nc(S)[nH]c2c1 |
| IUPAC Name | 5-amino-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione |
| Molecular Weight (g/mol) | 165.21 |
| Peso formulazione | 165.0361 |