Learn More
5-Amino-2-mercaptobenzimidazole, TRC
Codice prodotto. 30327923
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327923 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327923 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5769655G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-mercaptobenzimidazole
CAS 2818-66-8
Formula molecolare C7H7N3S
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H7N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
SMILES Nc1ccc2nc(S)[nH]c2c1
IUPAC Name 5-amino-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
Molecular Weight (g/mol) 165.21
Peso formulazione 165.0361