Learn More
5-Amino-2-methoxyphenol, 98%
Codice prodotto. 11328315
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11328315 25 g 25g
11318315 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11328315 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10234.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1687-53-2 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1687-53-2
Formula molecolare C7H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 139.154
Numero MDL MFCD00010222
InChI Key BLQFHJKRTDIZLX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxy-4-methoxyaniline, 5-aminoguaiacol, 2-methoxy-5-aminophenol, phenol, 5-amino-2-methoxy, 5-amino-2-methoxy-phenol, pubchem3112, acmc-209dyt, 3-hydroxy4-methoxyaniline, 5-amino-2-methoxy phenol, 3-hydroxy-4-methoxylaniline
PubChem CID 74314
IUPAC Name 5-amino-2-methoxyphenol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-methoxyphenol
Punto di fusione 130°C to 132°C
Quantità 25 g
Beilstein 2717084
Peso formulazione 139.16
Percent Purity 98%