Learn More
5-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazole, 97%
Codice prodotto. 10775652 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10775652 1 g 1g
10853191 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10775652 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437920010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 72745-76-7 | C8H8N2O | 148.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72745-76-7
Formula molecolare C8H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 148.17
Numero MDL MFCD00628970
InChI Key FECYTFWPNCBIHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylbenzo d oxazol-5-amine, 2-methyl-5-aminobenzoxazole, 5-amino-2-methylbenzoxazole, 5-benzoxazolamine,2-methyl, 2-methylbenzoxazole-5-ylamine, 2-methyl-benzoxazol-5-ylamine, 5-benzoxazolamine, 2-methyl, 2-methyl-benzooxazol-5-ylamine, 2-methylbenzoxazol-5-yl amine, 5-amino-2-methyl-1,3-benzoxazole
PubChem CID 737920
IUPAC Name 2-methyl-1,3-benzoxazol-5-amine
SMILES CC1=NC2=CC(N)=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-methyl-1, 3-benzoxazole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 72°C to 74.6°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 148.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.