Learn More
5-Amino-2-methyl-benzenesulfonamide, TRC
Codice prodotto. 30318893
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318893 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318893 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61466810G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide
CAS 6973-09-7
Formula molecolare C7 H10 N2 O2 S
Quantità 10 g
Sinonimo 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide, Pazopanib related, GW 700143X
InChI Formula InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)12(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H2,9,10,11)
SMILES Cc1ccc(N)cc1S(=O)(=O)N
IUPAC Name 5-amino-2-methylbenzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 186.23
Peso formulazione 186.0463