Learn More
5-Amino-2-methyl-benzenesulfonamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide |
| CAS | 6973-09-7 |
| Formula molecolare | C7 H10 N2 O2 S |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide, Pazopanib related, GW 700143X |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)12(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H2,9,10,11) |
| SMILES | Cc1ccc(N)cc1S(=O)(=O)N |
| IUPAC Name | 5-amino-2-methylbenzenesulfonamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.23 |
| Peso formulazione | 186.0463 |